Learn More
2-Éthyl-2-méthyl-1,3-dioxolane, TRC
Code produit 30382963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382963 1 g -
30369494 50 g 50g
30371745 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382963 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9234001G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126-39-6
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Synonyme 2-Butanone Ethylene Ketal, 2-Butanone Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal, 2-Ethyl-2-methyldioxolane, 2-Methyl-2-ethyl-1,3-dioxolane, 2-Methyl-2-ethyldioxolane, NSC 829
Nom IUPAC 2-éthyle-2-méthyl-1,3-dioxolane
SMILES CCC1(C)OCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-3-6(2)7-4-5-8-6/h3-5H2,1-2H3
Poids de la formule 116.0837