Learn More
acide 2-éthyl-2-méthyloctanoïque, TRC
Code produit 30335516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335516 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335516 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB44118010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-ethyl-2-methyloctanoic acid
CAS 31199-56-1
Formule moléculaire C11H22O2
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H22O2/c1-4-6-7-8-9-11(3,5-2)10(12)13/h4-9H2,1-3H3,(H,12,13)
SMILES CCCCCCC(C)(CC)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-éthyl-2-méthyloctanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 186.29
Poids de la formule 186.162