Learn More
Acide 2-éthyl-2-méthylsuccinique, MP Biomedicals™
Code produit 15717909 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15717909 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15717909 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 05205867.6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    199.50€ / 50mg
    Économisez 10.50€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Acide 2-éthyl-2-méthylsuccinique
Spécification
CAS 631-31-2
Point de fusion 100 °C à 102 °C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C7H12O4
Numéro MDL MFCD00004201
Quantité 50 mg
Synonyme Isopimelic Acid, α-Ethyl methyl succinic acid
Clé InChI FDYJJKHDNNVUDR-UHFFFAOYNA-N
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Pourcentage de pureté >98%
Forme physique Solide