Learn More
Acide 2-éthyl-2-méthylsuccinique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid |
| CAS | 631-31-2 |
| Formule moléculaire | C7 H12 O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Butanedioic acid, 2-ethyl-2-methyl-, Succinic acid, 2-ethyl-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethyl-2-methylsuccinic acid, 2-Methyl-2-ethylsuccinic acid, 3-Methyl-3-carboxyvaleric acid, NSC 38752, α-Methyl-α-ethylsuccinic acid, (2RS)-2-Ethyl-2-methylbutanedioic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | CCC(C)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-éthyl-2-méthylbutanedioïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.168 |
| Poids de la formule | 160.074 |