Learn More
Thermo Scientific™ 2-éthyl-2-oxazoline, 99 %
Code produit 11420897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420897 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11420897 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur B23287.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 10431-98-8 | C5H9NO | 99.13 g/mol
Le 2-éthyl-2-oxazoline est un intermédiaire organique et un monomère utilisé dans les polymères solubles dans l’eau, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les revêtements spécialisés et les adhésifs.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 10431-98-8
Point de fusion -62°
Densité 0.981
Point d’ébullition 128-129°
Point d’éclair 29°(84°F)
Formule moléculaire C5H9NO
Numéro MDL MFCD00005302
Quantité 500 g
Numéro UN UN2734
Clé InChI NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=NCCO1
Nom IUPAC 2-éthyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Poids de la formule 99.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide