Learn More
2-éthyl-2-oxazoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2L’éthyl-2-oxazoline est un intermédiaire organique et un monomère utilisé dans les polymères solubles dans l’eau, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les revêtements spécialisés et les adhésifs.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
2L’éthyl-2-oxazoline est un intermédiaire organique et un monomère utilisé dans les polymères solubles dans l’eau, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les revêtements spécialisés et les adhésifs.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethyl-2-oxazoline |
| CAS | 10431-98-8 |
| Point de fusion | -62°C |
| Densité | 0.981 |
| pH | 10 to 12 |
| Point d’ébullition | 128°C to 129°C |
| Point d’éclair | 29°C (84°F) |
| Odeur | Amine-like |
| Formule moléculaire | C5H9NO |
| Indice de réfraction | 1.437 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.