Learn More
2-Éthyl-2-phényl-1,3-propanédiol, TRC
Product Code. 30376884
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité
30376884 100 mg
30376285 250 mg
30374644 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30376884 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE247650100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24765-56-8
Formule moléculaire C11H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.24
Nom IUPAC 2-éthyl-2-phénylpropane-1,3-diol
SMILES CCC(CO)(CO)c1ccccc1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-2-phenyl-1,3-propanediol
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H16O2/c1-2-11(8-12,9-13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13H,2,8-9H2,1H3
Poids de la formule 180.115