Learn More
2-éthyl-4-méthyl-1H-imidazole-5-carbaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10603423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10603423 1 g 1g
10131132 10 g 10g
10767485 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10603423 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01365DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 88634-80-4
Formule moléculaire C7H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00173727
Clé InChI RLBMKAXUSJOVJI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2795884
Nom IUPAC 2-ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
SMILES CCC1=NC(C=O)=C(C)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 2-ethyl-5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde,2-ethyl-4-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 2-ethyl-4-methyl, 2-ethyl-5-formyl-4-methylimidazole, 2-ethyl-4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, acmc-20lc80, 2-ethyl-4-methyl-5-formylimidazole, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 2-ethyl-5-methyl
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 97%