Learn More
Acide 2-éthyl-4-méthylpentanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethyl-4-methylpentanoic Acid |
| CAS | 108-81-6 |
| Formule moléculaire | C8H16O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-4-7(8(9)10)5-6(2)3/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCC(CC(C)C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-éthyl-4-méthylpentanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.21 |
| Poids de la formule | 144.115 |