Learn More
2-Éthyl-5,5-diméthyl-1,3-dioxane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475067 25 g 25g
15465067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32351.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 768-58-1 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-58-1
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.214
Numéro MDL MFCD16622268
Clé InChI QSHOOPIYPOINNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme solution in acetonitrile 1000mg/l, 1,3-dioxane, 2-ethyl-5,5-dimethyl
CID PubChem 69852
Nom IUPAC 2-éthyl-5,5-diméthyl-1,3-dioxane
SMILES CCC1OCC(CO1)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Densité 0.88
Point d’ébullition 154°C
Point d’éclair 50°C (122°F)
Odeur Characteristic
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 144.21
Pourcentage de pureté 99%