Learn More
Solution de 2-éthyl-5,5-diméthyl-1,3-dioxane dans l’acétonitrile (1000 mg/l), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15468045
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Unit Size:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15468045 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15468045 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32308.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 768-58-1 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane solution in acetonitrile
CAS 768-58-1
Formule moléculaire C8H16O2
Numéro MDL MFCD16622268
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1648
Synonyme solution in acetonitrile 1000mg/l, 1,3-dioxane, 2-ethyl-5,5-dimethyl
Clé InChI QSHOOPIYPOINNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1OCC(CO1)(C)C
Nom IUPAC 2-éthyl-5,5-diméthyl-1,3-dioxane
Poids moléculaire (g/mol) 144.214
CID PubChem 69852
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000mg/L
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane solution in acetonitrile (1000mg/L)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile