Learn More
2-Ethyl-anthraquinone, TRC
Code produit 30005573
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005573 5 g 5g
30008108 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30005573 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE8993705G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-51-5
Formule moléculaire C16 H12 O2
Poids moléculaire (g/mol) 236.27
Synonyme Anthraquinone, 2-ethyl- (7CI,8CI), 2-Ethyl-9,10-anthracenedione, 2-EAQ, 2-Ethyl-9,10-anthraquinone, 2-Ethylanthracene-9,10-dione, 2-Ethylanthraquinone, Kayacure 2-EAQ, NSC 7216, β-Ethylanthraquinone
Nom IUPAC 2-ethylanthracene-9,10-dione
SMILES CCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylanthraquinone
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
Poids de la formule 236.0837