Learn More
2-Éthyl-anthraquinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethylanthraquinone |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3 |
| Poids de la formule | 236.0837 |