Learn More
2-Éthyl Milrinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethyl Milrinone |
| CAS | 78504-63-9 |
| Formule moléculaire | C13H11N3O |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2-Ethyl-1,6-dihydro-6-oxo-[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H11N3O/c1-2-12-11(9-3-5-15-6-4-9)7-10(8-14)13(17)16-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCC1=C(C=C(C(=O)N1)C#N)C2=CC=NC=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 225.25 |
| Poids de la formule | 225.0902 |