Learn More
2-Ethyl-N,N-dimethylhexan-1-amine, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30948552
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30948552 250 mg
30936027 100 mg
30946048 5 g
30947222 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30948552 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD142161250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-N,N-dimethylhexan-1-amine
CAS 28056-87-3
Formule moléculaire C10H23N
Numéro MDL MFCD00126935
Quantité 250 mg
SMILES CCCCC(CC)CN(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 157.30
Pourcentage de pureté 98%