Learn More
2-(Éthylamino)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10625802 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10625802 1 kg Flacon en verre 1kg
10002080 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10625802 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168730010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-73-6 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-73-6
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.14
Numéro MDL MFCD00002841
Clé InChI MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylamino ethanol, ethanol, 2-ethylamino, ethyl ethanolamine, n-ethylethanolamine, 2-hydroxyethyl ethylamine, n-ethylmonoethanolamine, 2-n-monoethylaminoethanol, n-ethylaminoethanol, n-ethyl ethanolamine, 2-ethylamino ethan-1-ol
CID PubChem 8072
Nom IUPAC 2-(éthylamino)éthanol
SMILES CCNCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Ethylamino)ethanol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -6°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 167°C
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5NHCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4390 to 1.441
Quantité 1 kg
Beilstein 04, 282
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 89.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide