Få mere at vide
2-Ethylanthraquinone 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10438260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
5g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10438260 5g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10438260 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118070050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 2-Ethylanthraquinone
Note relative au nom 97%
CAS 84-51-5
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 108°C to 111°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H12O2
Numéro MDL MFCD00001237
Quantité 5 g
Beilstein 07, I, 425
Synonyme 2-ethylanthraquinone, 2-ethyl anthraquinone, 2-ethyl-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 2-ethyl, 9,10-anthracenedione, 2-ethyl, usaf so-1, beta-ethylanthraquinone, unii-59yj81qzkd, 59yj81qzkd, 2-ethylanthra-9,10-quinone
Clé InChI SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Nom IUPAC 2-ethylanthracene-9,10-dione
Poids moléculaire (g/mol) 236.27
CID PubChem 6772
Poids de la formule 236.27
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Fine Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.