Learn More
2-Éthylbenzofurane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethylbenzofuran |
| CAS | 3131-63-3 |
| Formule moléculaire | C10H10O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-Ethylbenzo[b]furan, 2-Ethylbenzofuran |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10O/c1-2-9-7-8-5-3-4-6-10(8)11-9/h3-7H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1oc2ccccc2c1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 146.19 |
| Poids de la formule | 146.0732 |