Learn More
2-acide éthylbutyrique, TRC
Code produit 30372433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30372433 1 g
30383644 10 g
30380616 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30372433 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE6784451G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-09-5
Formule moléculaire C6 H12 O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Synonyme 2-Ethylbutyric Acid, Butanoic acid, 2-ethyl- (9CI, ACI), 2-Ethylbutanoic acid (ACI), Butyric acid, 2-ethyl- (6CI, 7CI, 8CI), Butyric acid, α-ethyl- (3CI), 2-Ethyl-n-butyric acid, 2-Ethylbutyric acid, 3-Pentanecarboxylic acid, Acetic acid, diethyl-, Diethylacetic acid, NSC 11765, NSC 8758, α-Ethylbutyric acid
Nom IUPAC Acide2-éthylbutanoïque
SMILES CCC(CC)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylbutyric acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Poids de la formule 116.0837