Learn More
Ester pinacolique d’acide boronique de 2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470826 250 mg 250mg
15460826 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15470826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54151.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1006876-28-3 | C14H21BN2O3 | 276.143 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1006876-28-3
Formule moléculaire C14H21BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 276.143
Numéro MDL MFCD13191367
Clé InChI TVMRHMZREIYXSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl picolinamide, 6-ethylcarbamoyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-ethylcarbamoyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-ethylaminocarbonyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-n-ethylaminocarbonyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-pyridinecarboxamide, n-ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, n-ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxamide, n-ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl picolinamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxylic acid ethylamide, n-ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinecarboxamide
CID PubChem 59868917
Nom IUPAC N-éthyle-5-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyridine-2-carboxamide
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)C(=O)NCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 52°C to 54°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 276.14
Pourcentage de pureté 96%