Learn More
Acide 2-éthylheptanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethylheptanoic Acid |
| CAS | 3274-29-1 |
| Formule moléculaire | C9H18O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 3-Octanecarboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8(4-2)9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCCCCC(CC)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-éthylheptanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.24 |
| Poids de la formule | 158.1307 |