Learn More
2-Éthylhexanal (> 90%), TRC
Code produit 30374825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374825 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374825 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE67886510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexanal
CAS 123-05-7
Formule moléculaire C8 H16 O
Quantité 10 g
Synonyme α-Ethyl-caproaldehyde, 2-Ethylhexaldehyde, Butylethylacetaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)C=O
Nom IUPAC 2-éthylhexanal
Poids moléculaire (g/mol) 128.21
Poids de la formule 128.1201