Learn More
2-Éthylhexanal (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethylhexanal |
| CAS | 123-05-7 |
| Formule moléculaire | C8 H16 O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | α-Ethyl-caproaldehyde, 2-Ethylhexaldehyde, Butylethylacetaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)C=O |
| Nom IUPAC | 2-éthylhexanal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.21 |
| Poids de la formule | 128.1201 |