Learn More
2-éthylhexanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10635491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10635491 1 kg Flacon en verre -
10269790 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10635491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410090010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 123-05-7 | C8H16O | 128.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-05-7
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.21
Numéro MDL MFCD00006987
Clé InChI LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexanal, 2-ethyl, 2-ethylhexaldehyde, 2-ethylhexylaldehyde, 3-formylheptane, 2-ethylcaproaldehyde, butylethylacetaldehyde, ethylbutylacetaldehyde, ethylhexaldehyde, alpha-ethylcaproaldehyde, butyl ethyl acetaldehyde
CID PubChem 31241
Nom IUPAC 2-éthylhexanal
SMILES CCCCC(CC)C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexanal
Note relative au nom pract., 99%
Acidité 8mg KOH/g max.
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -90°C
Couleur Incolore
Densité 0.8195g/mL
Point d’ébullition 162.0°C to 165.0°C
Point d’éclair 50°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3CH(C2H5)CHO
Indice de réfraction 1.4145 to 1.4175
Quantité 1 kg
Gravité spécifique 0.8195
Informations sur la solubilité Solubility in water: < 0.2g/L (20°C). Other solubilities: misccible with most organic solvents
Poids de la formule 128.21
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Ethylhexanal
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.