Learn More
2-éthylhexane-1,3-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444263
Change view
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444263 500 mL 500mL
11454263 2500 mL 2500mL
11464263 10,000 mL 10000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444263 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10898.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 94-96-2 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
2-Ethylhexane-1,3-diol is used in organic synthesis and can be used to produce polyester resin, polyester plasticizers, polyurethane resin. It is also effective vermifuge to mosquitoes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-éthylhexane-1,3-diol est utilisé en synthèse organique et peut être utilisé pour produire de la résine de polyester, des plastifiants de polyester et de la résine de polyuréthane. Il s’agit également d’un vermifuge efficace pour les moustiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (42 g/l à 20°C). Soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Il est de nature hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-96-2
Formule moléculaire C8H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.23
Numéro MDL MFCD00004578
Clé InChI RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-ethyl-1,3-hexanediol, ethohexadiol, 1,3-hexanediol, 2-ethyl, octylene glycol, ethyl hexanediol, carbide 6-12, repellent 612, rutgers 612, 6-12-insect repellent, diol-kyowa 8
CID PubChem 7211
ChEBI CHEBI:34273
Nom IUPAC 2-éthylhexane-1,3-diol
SMILES CCCC(O)C(CC)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexane-1,3-diol
Point de fusion -40°C
Point d’ébullition 241°C to 249°C
Odeur Odorless
Formule linéaire CH3CH2CH2CHOHCH(CH2CH3)CH2OH
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Soluble in water (42g/L at 20°C). Soluble in alcohol and ether.
Poids de la formule 146.23
Pourcentage de pureté 97%