Learn More
Acide 2-éthylhexanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
100mL
2500mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440493 500 mL 500mL
11329629 100 mL 100mL
11450493 2500 mL 2500mL
11460493 10,000 mL 10000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11440493 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12644.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 149-57-5 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
2-Ethylhexanoic acid is used in the preparation of metal derivatives, which act as a catalyst in polymerization reactions. For example, tin 2-ethylhexanoate is used in the manufacturing of poly(lactic-co-glycolic acid). It is also used as a stabilizer for polyvinyl chlorides. It is also involved in solvent extraction and dye granulation. Further, it is used to prepare plasticizers, lubricants, detergents, flotation aids, corrosion inhibitors and alkyd resins. In addition to this, it serves as a catalyst for polyurethane foaming.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-éthylhexanoïque est utilisé dans la préparation de dérivés métalliques, qui agissent comme catalyseur dans les réactions de polymérisation. Par exemple, le 2-éthylhexanoate d’étain est utilisé dans la fabrication du poly(acide lactique co-glycolique). Il est également utilisé comme stabilisant pour les polychlorures de vinyle. Il est également impliqué dans l’extraction de solvants et la granulation de colorants. De plus, il est utilisé pour préparer des plastifiants, des lubrifiants, des détergents, des aides à la flottation, des inhibiteurs de corrosion et des résines alkydes. En outre, il sert de catalyseur pour la mousse de polyuréthane.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 149-57-5
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.214
Numéro MDL MFCD00002675
Clé InChI OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid
CID PubChem 8697
Nom IUPAC Acide2-éthylhexanoïque
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexanoic acid
Point de fusion -59°C
Densité 0.91
pH 3
Point d’ébullition 226°C to 229°C
Point d’éclair 114°C (237°F)
Indice de réfraction 1.425
Quantité 500 mL
Beilstein 1750468
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 144.21
Pourcentage de pureté 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethylhexanoic acid
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Consejos de prudencia
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexanoic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.