Learn More
Sel de lithium de l'acide 2-éthylhexanoïque, TRC
Code produit 30385038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385038 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385038 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE1559052.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexanoic Acid Lithium Salt
CAS 15590-62-2
Formule moléculaire C8H15LiO2
Quantité 2.5 mg
Synonyme Lithium 2-ethylhexanoate, NUSA Li
Formule InChI InChI=1S/C8H16O2.Li.H/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;/p-1
SMILES [Li].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
Nom IUPAC 2-éthylHexanoate ;lithium hydrure
Poids moléculaire (g/mol) 150.14
Poids de la formule 150.1232