Learn More
Sel de lithium de l'acide 2-éthylhexanoïque, TRC
Code produit 30387610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387610 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30387610 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE1559055MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexanoic Acid Lithium Salt
CAS 15590-62-2
Formule moléculaire C8H15LiO2
Quantité 5 mg
Synonyme Lithium 2-ethylhexanoate, NUSA Li
Formule InChI InChI=1S/C8H16O2.Li.H/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;/p-1
SMILES [Li].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
Nom IUPAC 2-éthylHexanoate ;lithium hydrure
Poids moléculaire (g/mol) 150.14
Poids de la formule 150.1232