Learn More
Acide 2-éthylhexanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethylhexanoic acid |
| CAS | 149-57-5 |
| Formule moléculaire | C8 H16 O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-Ethylhexanoic Acid, Caproic acid, α-ethyl- (4CI), 2-Ethylhexanoic acid, (±)-2-Ethylhexanoic acid, 2-Butylbutanoic acid, 2-Ethyl-1-hexanoic acid, 2-Ethylcaproic acid, 2-Ethylhexoic acid, 3-Heptanecarboxylic acid, Butylethylacetic acid, Ethylhexanoic acid, NSC 8881, Octylic acid, α-Ethylcaproic acid, α-Ethylhexanoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCCCC(CC)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide2-éthylhexanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.21 |
| Poids de la formule | 144.115 |