Learn More
2-Éthylhexyl 4-diméthylaminobenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400518
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15400518 100 mL 100mL
15410518 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15400518 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54136.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 21245-02-3 | C17H27NO2 | 277.408 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21245-02-3
Formule moléculaire C17H27NO2
Poids moléculaire (g/mol) 277.408
Numéro MDL MFCD00017526
Clé InChI WYWZRNAHINYAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylhexyl 4-dimethylamino benzoate, padimate o, escalol 507, padimate-o, octyl dimethyl paba, arlatone uvb, benzoic acid, 4-dimethylamino-, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexyl p-dimethylaminobenzoate, eusolex 6007, sundown
CID PubChem 30541
Nom IUPAC 2-éthylhexyl 4-(diméthylamino)benzoate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexyl 4-dimethylaminobenzoate
Densité 0.995
Point d’ébullition 325°C
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.542
Quantité 100 mL
Merck Index 14,3232
Poids de la formule 277.4
Pourcentage de pureté 99%