Learn More
2-Ethylhexyl Acetate, 99%, Honeywell™
Code produit 15615780 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15615780 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15615780 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 5374971L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexyl acetate
CAS 103-09-3
Point de fusion -92°C
Couleur Incolore
Densité 0.87g/mL at 25°C
Point d’ébullition 199°C
Point d’éclair 71°C (159.8°F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H20O2
Formule linéaire H3CCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numéro MDL MFCD00027249
Quantité 1 L
Synonyme acetic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexanol acetate, 2-ethylhexyl ethanoate, 2-ethyl-1-hexyl acetate, 2-ethylhexanyl acetate, 2-ethylhexylacetate, beta-ethylhexyl acetate, acetic acid 2-ethylhexyl ester, fema number 2806, 2-ethylhexylester kyseliny octove
Informations sur la solubilité 0.0039g/L at 20°C Solubility in water
Clé InChI WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCC(CC)COC(C)=O
Nom IUPAC 2-ethylhexyl acetate
Poids moléculaire (g/mol) 172.27
CID PubChem 7635
ChEBI CHEBI:87392
Poids de la formule 172.26g/mol
Pourcentage de pureté 0.99
Forme physique Liquid