Learn More
Acétate de 2-éthylhexyle, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10685861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10685861 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10685861 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410105000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.60€
    55.70€ / 500g
    Économisez 4.90€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexyl acetate
Note relative au nom 99%
CAS 103-09-3
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -45°C
Couleur Incolore
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 197°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H20O2
Formule linéaire CH3COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.4190 to 1.421
Numéro MDL MFCD00027249
Quantité 500 g
Merck Index 15, 6852
Gravité spécifique 0.87
Synonyme acetic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexanol acetate, 2-ethylhexyl ethanoate, 2-ethyl-1-hexyl acetate, 2-ethylhexanyl acetate, 2-ethylhexylacetate, beta-ethylhexyl acetate, acetic acid 2-ethylhexyl ester, fema number 2806, 2-ethylhexylester kyseliny octove
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCC(CC)COC(C)=O
Nom IUPAC Acétate de 2-éthylhexyle
Poids moléculaire (g/mol) 172.27
CID PubChem 7635
ChEBI CHEBI:87392
Poids de la formule 172.27
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ethylhexyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.