Learn More
Acétate de 2-éthylhexyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460857 1000 mL 1000mL
11470857 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23257.AU
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-09-3 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-09-3
Formule moléculaire C10H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.27
Numéro MDL MFCD00027249
Clé InChI WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme acetic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexanol acetate, 2-ethylhexyl ethanoate, 2-ethyl-1-hexyl acetate, 2-ethylhexanyl acetate, 2-ethylhexylacetate, beta-ethylhexyl acetate, acetic acid 2-ethylhexyl ester, fema number 2806, 2-ethylhexylester kyseliny octove
CID PubChem 7635
ChEBI CHEBI:87392
Nom IUPAC Acétate de 2-éthylhexyle
SMILES CCCCC(CC)COC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexyl acetate
Point de fusion -45°C
Densité 0.87
Point d’ébullition 199°C to 200°C
Point d’éclair 76°C (169°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.42
Quantité 1000 mL
Beilstein 1758321
Merck Index 14,6763
Poids de la formule 172.27
Pourcentage de pureté 99%