Learn More
Acrylate de 2-éthylhexyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11336676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11336676 100 mL 100mL
11346676 500 mL 500mL
11356676 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11336676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03854.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-11-7 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylate de 2-éthylhexyle est utilisé dans la préparation d’homopolymères et de copolymères. Elle est impliquée dans la copolymérisation avec l’acrylamide, l’acide méthacrylique, l’acrylonitrile, le styrène, les esters d’acide maléique, l’acétate de vinyle, le chlorure de vinyle et les polyesters non saturés. De plus, il agit comme matériau de départ dans les synthèses chimiques.
Solubilité
Miscible à l’éther et l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-11-7
Formule moléculaire C11H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.279
Numéro MDL MFCD00009495
Clé InChI GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
CID PubChem 7636
ChEBI CHEBI:82465
Nom IUPAC Prop-2-énoate de 2-éthylhexyle
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexyl acrylate
Point de fusion -90°C
Densité 0.885
Point d’ébullition 130°C (50 mmHg)
Point d’éclair 79°C (174°F)
Indice de réfraction 1.436
Quantité 100 mL
Beilstein 1765828
Informations sur la solubilité Miscible with ether and alcohol. Immiscible with water.
Poids de la formule 184.28
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexyl acrylate, 4-Methoxyphenol