Learn More
Acrylate de 2-éthylhexyle, + de 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10341731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10341731 1 kg Flacon en verre 1kg
10771704 25 g Flacon en verre 25g
10432975 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10341731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410110010
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 103-11-7 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-11-7 , 150-76-5
Formule moléculaire C11H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.28
Numéro MDL MFCD00009495
Clé InChI GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
CID PubChem 7636
ChEBI CHEBI:82465
Nom IUPAC Prop-2-énoate de 2-éthylhexyle
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexyl acrylate
Acidité 0.01% max. (as acrylic acid)
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -90.0°C
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 215.0°C to 219.0°C
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2=CHCOOCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.4340 to 1.4360
Quantité 1 kg
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Stabilisateur 10 to 20ppm MEHQ
Viscosité 1.7 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 184.28
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.