Learn More
Acrylate de 2-éthylhexyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acrylic acid-2-ethylhexyl ester |
| CAS | 103-11-7 |
| Formule moléculaire | C11 H20 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Acrylic acid, 2-ethylhexyl ester (6CI,8CI), 2-Ethylhexyl 2-propenoate, 2-Ethylhexyl acrylate, 2EHA, EHA, JR 910, NSC 4803, Norsocryl 2-EHA |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)C=C |
| Nom IUPAC | 2-éthylhexyl prop-2-énoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 184.28 |
| Poids de la formule | 184.1463 |