Learn More
Acrylate de 2-éthylhexyle, TRC
Code produit 30375808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30375808 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30375808 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE93755010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylic acid-2-ethylhexyl ester
CAS 103-11-7
Formule moléculaire C11 H20 O2
Quantité 10 g
Synonyme Acrylic acid, 2-ethylhexyl ester (6CI,8CI), 2-Ethylhexyl 2-propenoate, 2-Ethylhexyl acrylate, 2EHA, EHA, JR 910, NSC 4803, Norsocryl 2-EHA
Formule InChI InChI=1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=C
Nom IUPAC 2-éthylhexyl prop-2-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 184.28
Poids de la formule 184.1463