Learn More
2-éthylhexyl cyanoacétate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethylhexyl Cyanoacetate |
| CAS | 13361-34-7 |
| Formule moléculaire | C11 H19 N O2 |
| Quantité | 50 mL |
| Synonyme | 2-Ethylhexyl Cyanoacetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H19NO2/c1-3-5-6-10(4-2)9-14-11(13)7-8-12/h10H,3-7,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)CC#N |
| Nom IUPAC | 2-éthylhexyl 2-cytooacétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.274 |
| Poids de la formule | 197.142 |