Learn More
2-Ethylhexyl Diphényl Phosphate (90%), TRC
Code produit 30369496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30369496 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369496 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9179801G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
CAS 1241-94-7
Formule moléculaire C20 H27 O4 P
Quantité 1 g
Synonyme Phosphoric acid, 2-ethylhexyl diphenyl ester (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate, Diphenyl 2-ethylhexyl phosphate, Disflamoll DPO, EHDPP, Octicizer, Phosflex 342, Phosflex 362, Santicizer 141, 2-Ethylhexyldiphenyl Phosphate
Formule InChI InChI=1S/C20H27O4P/c1-3-5-12-18(4-2)17-22-25(21,23-19-13-8-6-9-14-19)24-20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,18H,3-5,12,17H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)COP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Nom IUPAC fosfato de 2-etilhexil difenilo
Poids moléculaire (g/mol) 362.4
Poids de la formule 362.1647