Learn More
Bromure de (2-éthylhexyl)magnésium, solution 1 M dans éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11905971 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
Code produit. 11905971
Marque: Thermo Scientific Acros 435951000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Ethylhexyl)magnesium bromide
CAS 90224-21-8, 60-29-7
% min. CAS 23.94, 72.29
% max. CAS 27.71, 76.07
Couleur Incolore à gris
Densité 0.8630g/mL
Point d’éclair −25°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C8H17BrMg
Numéro MDL MFCD02260220
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.863
Synonyme 2-ethylhexylmagnesium bromide, 2-ethylhexyl magnesium bromide, 2-ethylhexylmagensium bromide, 2-ethylhexylmagnesiumbromide, 2-ethylhexyl-magnesiumbromide, 2-ethylhexylmagnesium-bromide, 2-ethylhexyl-magnesium bromide, ndcjrlbsqqdnoo-uhfffaoysa-m, grignard reagent
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Clé InChI NDCJRLBSQQDNOO-UHFFFAOYNA-M
SMILES CCCCC(CC)C[Mg]Br
Nom IUPAC magnésium;3-méthanidylheptane;bromure
Poids moléculaire (g/mol) 217.43
CID PubChem 14915511
Poids de la formule 217.43
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (2-Ethylhexyl)magnesium bromide, 1M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.