Learn More
2-Ethylhexyl Salicylate, TRC
Code produit 30384722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30384722 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384722 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE91877550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Octisalate
CAS 118-60-5
Formule moléculaire C15 H22 O3
Quantité 50 g
Synonyme 2-Hydroxybenzoic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl o-hydroxybenzoate, 2-Ethylhexyl salicylate, Dermoblock OS, Escalol 587, Eusolex OS, HallBrite OS-USP, NSC 46151, Neo Heliopan OS, Octisalate, Octyl salicylate, Parsol EHS, Salicylic acid, 2-ethylhexyl ester, Solarom OS, Sunarome O, Sunarome WMO, Uvinul 0-18, WMO
Formule InChI InChI=1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
Nom IUPAC 2-éthylhexyl 2-hydroxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 250.33
Poids de la formule 250.1569