Learn More
2-Éthylhexylamine, 99%
Code produit 13418498 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13418498 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10678504 100 mL Flacon en verre 100mL
10378810 250 mL Flacon en verre 250mL
10195110 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13418498 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 271660025
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 104-75-6 | C₈H₁₉N | 129,25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-75-6
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.25
Numéro MDL MFCD00008148
Clé InChI LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame
CID PubChem 7719
Nom IUPAC 2-éthylhexan-1-amine
SMILES CCCCC(CC)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexylamine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -76.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7800g/mL
Point d’ébullition 169.0°C
Point d’éclair 50°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2NH2
Indice de réfraction 1.4295 to 1.4315
Quantité 2.5 L
Numéro UN 2276
Beilstein 04,388
Gravité spécifique 0.78
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.5g/L (20 c).
Viscosité 1.1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 129.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ethylhexylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement