Learn More
2-Éthylphénol, 98+ %
Code produit 11361357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361357 10 g 10g
11371357 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11361357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01637.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 90-00-6 | C8H10O | 122.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-00-6
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002249
Clé InChI IXQGCWUGDFDQMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-ethylphenol, phlorol, phenol, 2-ethyl, phenol, o-ethyl, ethylphenol, 1-ethyl-2-hydroxybenzene, 1-hydroxy-2-ethylbenzene, phenol, ethyl, florol, o-ethyl phenol
CID PubChem 6997
ChEBI CHEBI:34275
Nom IUPAC 2-éthylphénol
SMILES CCC1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylphenol
Point de fusion -18°C
Densité 1.018
Point d’ébullition 206°C
Point d’éclair 78°C (172°F)
Indice de réfraction 1.536
Quantité 10 g
Numéro UN UN3145
Beilstein 1099397
Merck Index 14,3839
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté ≥98%