Learn More
2-Éthylphénol, TRC
Code produit 30382893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382893 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30382893 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9259651G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylphenol
CAS 90-00-6
Formule moléculaire C8 H10 O
Quantité 1 g
Synonyme 2-Ethylphenol, Phenol, 2-ethyl- (9CI, ACI), 2-Ethylphenol (ACI), Phenol, o-ethyl- (8CI), 1-Ethyl-2-hydroxybenzene, NSC 10112, o-Ethylphenol, o-Hydroxyethylbenzene, Phlorol
Formule InChI InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6,9H,2H2,1H3
SMILES CCc1ccccc1O
Nom IUPAC 2-éthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 122.16
Poids de la formule 122.0732