Learn More
Isocyanate de 2-éthylphényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10773137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10773137 25 g Flacon en verre ambré 25g
10432863 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10773137 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AC31420EB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40411-25-4
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.177
Numéro MDL MFCD00002013
Clé InChI ZVFNUQWYLXXSJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylphenyl isocyanate, 2-ethylphenylisocyanate, o-ethylphenyl isocyanate, benzene, ethylisocyanato, 2-ethylbenzenisocyanate, 2-eth-ylphenyl isocyanate, 2-ethyl phenyl isocyanate, 2-ethyl-phenyl isocyanate, acmc-1amc4, 1-ethyl-2-isocyanato-benzene
CID PubChem 583486
Nom IUPAC 1-éthyl-2-isocyanatobenzène
SMILES CCC1=CC=CC=C1N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylphenyl isocyanate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3CH2C6H4NCO
Quantité 25 g
Poids de la formule 147.18