Learn More
Isocyanate de 2-éthylphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15499019 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15252.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylphenyl isocyanate
CAS 40411-25-4
Densité 1.043
Point d’ébullition 56°C (3 mmHg)
Point d’éclair 78°C (172°F)
Formule moléculaire C9H9NO
Indice de réfraction 1.528
Numéro MDL MFCD00002013
Quantité 5 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 3538910
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 2-ethylphenyl isocyanate, 2-ethylphenylisocyanate, o-ethylphenyl isocyanate, benzene, ethylisocyanato, 2-ethylbenzenisocyanate, 2-eth-ylphenyl isocyanate, 2-ethyl phenyl isocyanate, 2-ethyl-phenyl isocyanate, acmc-1amc4, 1-ethyl-2-isocyanato-benzene
Clé InChI ZVFNUQWYLXXSJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=CC=C1N=C=O
Nom IUPAC 1-éthyl-2-isocyanatobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 147.177
CID PubChem 583486
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 99%