Learn More
Chlorhydrate 2-éthylphénylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482878 250 g 250g
11462878 10 g 10g
11472878 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16853.30
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 19398-06-2 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19398-06-2
Formule moléculaire C8H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.20
Numéro MDL MFCD00071599
Clé InChI JHPOWXCLWLEKBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylphenylhydrazine hydrochloride, 2-ethylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethylphenyl hydrazine hcl, 2-ethylphenylhydrazine, hcl, 1-2-ethylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethylphenylhydrazinehydrochloride, hydrazine, 2-ethylphenyl-, monohydrochloride, 2-ethylphenylhydrazine, chloride
CID PubChem 2733209
SMILES CCC1=CC=CC=C1NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼178°C (decomposition)
Densité 1.21
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 3697547
Nom IUPAC (2-éthylphényle)hydrazine
Poids de la formule 172.66
Pourcentage de pureté 98%