Learn More
2-hydrochlorure d’éthylphénylhydrazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H |
| Poids de la formule | 172.0767 |