Learn More
2-hydrochlorure d’éthylphénylhydrazine, TRC
Code produit 30381148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30381148 100 mg
30376557 250 mg
30381063 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30381148 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE926055100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19398-06-2
Formule moléculaire C8H13ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 172.66
SMILES Cl.CCc1ccccc1NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H
Poids de la formule 172.0767