Learn More
2-Éthylpyrazine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11435093
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435093 25 g 25g
11425093 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435093 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12759.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13925-00-3
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00006149
Clé InChI KVFIJIWMDBAGDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylpyrazine, pyrazine, ethyl, 2-ethyl-1,4-diazine, 2-ethyl pyrazine, moldin, pyrazine, 2-ethyl, fema no. 3281, unii-0qo4luv16z, 2-ethyl-pyrazine, ccris 2931
CID PubChem 26331
ChEBI CHEBI:73232
Nom IUPAC 2-éthylpyrazine
SMILES CCC1=CN=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylpyrazine
Densité 0.988
Point d’ébullition 152°C to 153°C
Point d’éclair 42°C (107°F)
Indice de réfraction 1.498
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 108200
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99%